Få mere at vide
Zileuton, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zileuton |
| CAS | 111406-87-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Zileuton |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C11 H12 N2 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Zileuton |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CC(N(O)C(=O)N)c1cc2ccccc2s1 |
| Vis mere |