Få mere at vide
Zileuton, LoGiCal
Artikelnummer. 30460831
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460831 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460831 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1297.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zileuton
CAS 111406-87-2
Analyt- eller komponentnavne Zileuton
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H12 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Zileuton
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
Løsningstype Fedt
SMIL CC(N(O)C(=O)N)c1cc2ccccc2s1
IUPAC navn 1-[1-(1-benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyurea
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 236.29
Mængde 10 mg
Formel vægt 236,0619 g/mol