Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Zileuton
Artikelnummer. 16671832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16671832 1 g
1 options
Artikelnummer. 16671832 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463300010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00 DKK
    588.65 DKK / 1g
    Spare 106.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 111406-87-2 | C11H12N2O2S | 236,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zileuton
CAS 111406-87-2
Molekylær formel C11H12N2O2S
MDL nummer MFCD00866097
Mængde 1 g
InChI nøgle MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC(N(O)C(N)=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
IUPAC navn 1-[1-(1-benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyurinstof
Molekylvægt (g/mol) 236.29
Formel vægt 236.29