Få mere at vide
R&D Systems™ Zileuton
Beschreibung
Orally active 5-lipoxygenase (5-LOX) inhibitor that inhibits LTB4 synthesis (IC50 values are 0.56, 2.3 and 2.6 μM in dog, rat and human blood respectively). Inhibits antigen-induced contraction of tracheal strips in vitro (IC50 = 6 μM) and exhibits antiasthmatic activity in vivo. Also weakly inhibits CYP1A2 (Ki = 66 - 98 μM).
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Zileuton |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vægt | 236.29 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.29 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?