Få mere at vide
Zika Virus (SPH2015) Envelope Antibody (35), Allophycocyanin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18610508 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18610508 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18610508 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP305856APC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Zika Virus (SPH2015) Envelope Monoclonal specifically detects Zika Virus (SPH2015) Envelope in Virus samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Zika Virus (SPH2015) Envelope
Applikationer Sandwich ELISA Capture
Klassifikation Monoclonal
Klon 35
Konjugeret APC
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Målarter Virus
Produkttype Antibody
Form Purified
Produktlinje Novus