Få mere at vide
Ziehl Fuchsine-Carbol Solution, Chem-Lab
Artikelnummer. 11974074
Skift visning
Mængde:
2,5 l
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11974074 2,5 l 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 11974074 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL04.0603.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 DKK
    565.68 DKK / 2.5 L
    Spare 474.32 DKK
    45% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Anvendes i Ziehl-Neelsen mikrobiologiske farvning til undersøgelse af mykobakterier. Ziehl Fuchsine-Carbol Solution, Chem-Lab er en speciel bakteriologisk farvning, der bruges til at identificere syrefaste organismer, som modstår farvning med almindelige metoder. Mykobakterier er farvet magentarøde.
Til at begynde med farver fuchsin-carbol hver celle. Når farvningsopløsningen kombineres med sur alkohol (normalt saltsyre i ethanol eller IPA), fjernes pletten fra ikke-syrefaste bakterier, da de ikke har et voksagtigt lipidlag, der modstår affarvning. En methylenblå modplet kan derefter påføres, som opfanges af ikke-syrefaste bakterier. Når de ses under mikroskop, fremstår de syrefaste bakterier røde, mens andre bakterier fremstår blå.
Tekniske data
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
CAS 632-99-5, 108-95-2, 64-17-5, 7732-18-5
Koncentration Fuchsin, phenol og ethanol i vand
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Lugt Svag
Tæthed 0.97g/mL
Farve Rød
pH ±7
Mængde 2,5 l
Flammepunkt 47 °C
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fuchsine acc. Ziehl solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Fuchsine basic, Phenol, Ethanol