Få mere at vide
Zidovudin, Mikromol™
Artikelnummer. 18011310
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18011310 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18011310 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0173.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Zidovudin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zidovudine
CAS 30516-87-1
Analyt- eller komponentnavne Zidovudine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H13 N5 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Zidovudine, 1-(3-Azido-2,3-dideoxy-β-d-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine (GR 63367X), BP Zidovudine and Lamivudine Impurity Standard
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
SMIL CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 267.24
Mængde 250 mg
Formel vægt 267,0968 g/mol