Få mere at vide
Zidovudin EP Urenhed C (Thymin), Mikromol™
Beskrivelse
Zidovudin EP urenhed C (thymin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thymin |
| CAS | 65-71-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Thymin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H6 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (Thymine), Stavudine Imp. A (EP), Zidovudine Imp. C (EP), Zidovudine USP Related Compound C, Zidovudine USP RC C, Thymine, 5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, USP Zidovudine Related Compound C, Ph Eur Zidovudine Impurity C, Thymine, Zidovudine Related Compound C, Stavudine Impurity A, Zidovudine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9) |
| SMIL | CC1=CNC(=O)NC1=O |
| IUPAC navn | 5-methyl-1H-pyrimidin-2,4-dion |
| Vis mere |