Få mere at vide
Zidovudin EP Urenhed C (Thymin), Mikromol™
Artikelnummer. 17988044
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17988044 25 mg
17998354 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17988044 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0534.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Zidovudin EP urenhed C (thymin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymin
CAS 65-71-4
Analyt- eller komponentnavne Thymin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H6 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (Thymine), Stavudine Imp. A (EP), Zidovudine Imp. C (EP), Zidovudine USP Related Compound C, Zidovudine USP RC C, Thymine, 5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, USP Zidovudine Related Compound C, Ph Eur Zidovudine Impurity C, Thymine, Zidovudine Related Compound C, Stavudine Impurity A, Zidovudine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
SMIL CC1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC navn 5-methyl-1H-pyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 126.11
Mængde 25 mg
Formel vægt 126.0429 g/mol