Få mere at vide
Zidovudin EP Urenhed B, Mikromol™
Artikelnummer. 18093180
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18093180 25 mg
18091870 100 mg
30460287 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093180 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0173.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Zidovudin EP Urenhed B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Chloro-2,3-dideoxy-Beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
CAS 25526-94-7
Analyt- eller komponentnavne 1-(3-Chloro-2,3-dideoxy-Beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H13 Cl N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-(3-Chloro-2,3-dideoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-(3-Chloro-2,3-dideoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine Imp. B (EP), 892U81, GW 297366X, USP Zidovudine Related Compound B, Ph Eur Zidovudine Impurity B, 3-chloro-3-deoxythymidine 892U81, 3'-chloro-3'-deoxythymidine, Zidovudine Related Compound B, Zidovudine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C10H13ClN2O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)15)8-2-6(11)7(4-14)17-8/h3,6-8,14H,2,4H2,1H3,(H,12,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
SMIL CC1=CN([C@H]2C[C@H](Cl)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-chloro-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 260.67
Mængde 25 mg
Formel vægt 260.0564 g/mol