Få mere at vide
Zidebactam, MedChemExpress
Beskrivelse
Zidebactam (WCK-5107) is a potent β-lactamase inhibitor. Zidebactam also is a penicillin-binding protein2 (PBP2) inhibitor with an IC50 of 0.26 μg/mL.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zidebactam |
| CAS | 1436861-97-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H21N5O7S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | WCK-5107 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (638.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (127.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C([C@@H]1CCCNC1)NNC([C@@H]2CC[C@@H]3C[N@]2C(N3OS(=O)(O)=O)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.4 |
| Vis mere |