Få mere at vide
Isofield™ Zetta 230 ikke-steril TieOon Cleanroom Ansigtsmaske - ISO Klasse 4/5 kompatibel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30178905
Skift visning
Størrelse:
Brede
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
30178905 Brede Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 30178905 Leverandør Isofield™ Leverandørnr. 60330
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Zetta er ISO Klasse 4 kompatibel. Zetta er også lavet af lavfnugende renrumskvalitet for at sikre den bedste renlighed i klassen. Den individuelt pakkede Zetta har fremragende bakterie- og partikelfiltreringseffektivitet og et fremragende valg til GMP Grade C/D miljøer.
  • Ikke-steril tie-on cleanroom ansigtsmaske
  • 230 mm længde med formbar næseliste
  • 3-lags non-woven konfiguration
  • Meget effektiv bakterie- og partikelfiltrering
  • Partikeludskillelse (Helmke Tromle) Kategori I
  • Individuelt pakket for at opretholde lavt CFU-tal
  • Poser trykt med IPA-resistent blæk for at bevare sporbarheden
Tekniske data
Produkttype Cleanroom ansigtsmaske
Farve Hvid
Fastgørelsestype Slips
Materiale Polyethylen, polypropylen
Størrelse Brede
Sterilitet Ikke steril
Stil Plisseret