Få mere at vide
ZVG™ zetRoll™ Håndklæderuller
Beskrivelse
Den høje kvalitet zetRoll™ engangspapirruller er ideelle til gastronomi, skoler, plejefaciliteter, køkkener og vigtige på tankstationer til grundig fjernelse af snavs, olie og brændstofrester. De giver en hurtig og bekvem måde at tørre hænder på eller hurtigt aftørre overflader eller genstande i nærheden. Alle 2-lags og 3-lags papirhåndklæderuller har punkt-til-punkt prægning.
- Hvid
- Høj sugeevne
- Hygiejnisk håndtørring
- Med punkt-til-punkt prægning
Punkt-til-punkt prægning: I en ny fremstillingsproces er de enkelte lag af papirhåndklædet bundet sammen på flere punkter på tværs af hele overfladen. Dette skaber en samlet struktur, der er meget rivefast. Denne proces kombinerer fordelene ved en tyk serviet (stabilitet) med fordelene ved et flerlags håndklæde (høj sugeevne).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndklæde |
| Længde (engelsk) | 426.5 ft. |
| Længde (metrisk) | 130 m |
| Bredde (engelsk) | 8,3'' |
| Bredde (metrisk) | 21 cm |
| Materiale | Genbrugspapir |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 130 m x 21 cm |
| Ply | 2-ply |