Få mere at vide
ZVG™ zetPutz™ Polytex™ Lette vådservietter
Farve:
Hvid
Beskrivelse
Polytex™ fremstillede servietter er ideelle til brug i storkøkkener, fødevareindustrien samt i autoværksteder og malerværksteder. Den holdbare og fnugfri Polytex™ servietter er et rent og omkostningseffektivt alternativ til adskillige anvendelser. De kan endda fjerne genstridigt snavs takket være deres aftørringsbestandige natur og opløsningsmiddelbestandighed.
- Kan vaskes og genbruges flere gange
- Fremstillet af 100% polypropylen
- Opløsningsmiddel- og aftørringsbestandig
- Meget absorberende
- Silikone- og fnugfri
- Fødevaresikker
- Vaskbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tørre |
| Længde (engelsk) | 15,7 tommer |
| Længde (metrisk) | 40 cm |
| Bredde (engelsk) | 16,5 tommer |
| Bredde (metrisk) | 42 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |