Få mere at vide
ZVG™ zetPutz™ Polytex™ Let rengøringsklud rulle
Beskrivelse
Polytex™ er ideelle til brug i storkøkkener, fødevareindustrien samt autoværksteder og malerværksteder. De giver et rent og økonomisk alternativ til adskillige applikationer og kan endda fjerne genstridige pletter, da de er vaskbare.
- Fremstillet af 100% polypropylen
- Kan vaskes og genbruges flere gange
- Aftørrings- og opløsningsmiddelbestandig
- Meget absorberende
- Silikone- og fnugfri
- Fødevaresikker
- Hver rulle indeholder 500 afrivningsark
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renseklud |
| Længde (engelsk) | 15 tommer |
| Længde (metrisk) | 38 cm |
| Bredde (engelsk) | 12,6'' |
| Bredde (metrisk) | 32 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Genanvendelig |
| Sterilitet | Ikke steril |