Få mere at vide
ZVG™ zetPutz™ Multitex™ Rulle til rengøringsklud
Artikelnummer. 17813535
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
17813535 Blå
1 options
Artikelnummer. 17813535 Leverandør ZVG™ Leverandørnr. 1114901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.65 DKK
    306.75 DKK / 1 ruller
    Spare 47.90 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Lavet af viskose nonwoven materiale med tekstillignende egenskaber, denne vaskbare klud er meget blød og ekstremt rivefast.
  • Højkvalitets, nonwoven-stoffer med tekstilkarakter er velegnede til både våd- og tørrensning på grund af deres høje styrke
  • Meget blød og fnugfri
  • I stand til at absorbere store mængder væske, mens den forbliver rivefast
  • Opløsningsmiddelbestandig og fødevaresikker
  • Kan vaskes og vrides ud under rengøring
  • Almindelig brugt i følsomme arbejdsområder såsom finmekanik, elektronik, bilindustrien og malerværksteder
  • Viscose nonwoven stof med tekstilkarakter
  • Rullen indeholder 475 afrivningsark
Tekniske data
Produkttype Renseklud
Længde (engelsk) 15 tommer
Længde (metrisk) 38 cm
Bredde (engelsk) 11,8 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm
Materiale Polypropylen, viskose, bomuld
Farve Blå
Engangs Genanvendelig