Få mere at vide
ZVG™ zetPutz™ Maxi Premium 3 Rensekludsrulle
Beskrivelse
Disse celluloseklude er et omkostningseffektivt alternativ til rengøring, vedligeholdelse og plejearbejde, og de bruges ofte i fødevareindustrien og laboratorier. De genbrugsvarianter er ideelle til arbejde i håndværk og industri.
I en ny fremstillingsproces er de enkelte lag af cellulosekluden bundet sammen på mange punkter over hele overfladen. Dette skaber en samlet struktur, der er ekstremt rivefast. Denne proces kombinerer fordelene ved en tyk aftørringsklud (stabilitet) med fordelene ved en flerlagsklud (høj sugeevne).
- Fremstillet af 100% cellulose
- Fødevaresikker
- Meget rive- og vandafvisende
- Meget absorberende
- Fnugfri
- Punkt-til-punkt prægning
- Hver rulle indeholder 1000 afrivninger
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Papirhåndklæde |
| Længde (engelsk) | 15 tommer |
| Længde (metrisk) | 38 cm |
| Bredde (engelsk) | 10,2 tommer |
| Bredde (metrisk) | 26 cm |
| Materiale | Cellulose |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Ply | 3-ply |