Få mere at vide
ZVG™ zetPutz™ Fleece klude
Beskrivelse
Meget absorberende specialbomuldsstof baseret til alsidige rengørings- og vedligeholdelsesopgaver. I zetPutz™ række, finder du yderligere universalklude, svampe og karklude til andre rengøringsopgaver. Når små såvel som grove snavs skal fjernes effektivt og økonomisk, ZVG™ produkter er ideelle.
- Universelt anvendelig
- Meget absorberende
- Lavt fnug
- Rivefast
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Klæde |
| Længde (engelsk) | 13,8'' |
| Længde (metrisk) | 35 cm |
| Bredde (engelsk) | 13 tommer |
| Bredde (metrisk) | 33 cm |
| Materiale | Fleece |
| Farve | Grå |
| Engangs | Genanvendelig |
| Emballagemængde | 415 Servietter/Pk. |
| Sterilitet | Ikke steril |