Få mere at vide
ZVG™ zetMedica™ Medicinske vævsruller
Description
- Effektiv til hurtigt at klargøre lokalerne i plejeområdet til den næste patient
- Vævet er blødt og meget absorberende
- Materialet klæber ikke til huden, og absorberer straks fugt og fedt
- Forskellige ruller er økonomisk anvendelige takket være deres perforering og forbliver altid rene ved afrivningskanten
- Egnet lægerulleholder kan monteres enten på væggen eller direkte på sengen
- Rullen indeholder cirka 130 afrivningsark
- Fremstillet med punkt-til-punkt prægning
I en ny fremstillingsproces er de enkelte lag af cellulosekluden bundet sammen på mange punkter over hele overfladen. Dette skaber et stærkt bånd mellem lagene, hvilket gør dem meget rivefaste. Denne proces kombinerer fordelene ved en tyk aftørringsklud (stabilitet) med fordelene ved en flerlagsklud (høj sugeevne).
Specifications
Specifications
| Produkttype | Papirrulle |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Længde (metrisk) | 50 m |
| Ply | 2-ply |
| Mængde | 9 Ruller/Pk. |
| Vægt (metrisk) | 10.59 kg |
| Bredde (metrisk) | 55 cm |