Få mere at vide
ZVG™ zetMedica™ Medicinske vævsruller
Artikelnummer. 10549672
Skift visning
Vægt (metrisk):
10.26 kg
10.59 kg
Bredde (metrisk):
55 cm
59 cm
Pakningsstørrelse:
9 ruller
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
10549672 10.26 kg 59 cm 9 ruller
10737534 10.59 kg 55 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10549672 Leverandør ZVG™ Leverandørnr. 1222600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00 DKK
    293.73 DKK / 9 ruller
    Spare 75.27 DKK
    20% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Dette perforerede medicinske rullevæv har prik-til-prik prægning for nem håndtering. Det hvide tissuemateriale sikrer effektiv og hygiejnisk brug.
  • Effektiv til hurtigt at klargøre lokalerne i plejeområdet til den næste patient
  • Vævet er blødt og meget absorberende
  • Materialet klæber ikke til huden, og absorberer straks fugt og fedt
  • Forskellige ruller er økonomisk anvendelige takket være deres perforering og forbliver altid rene ved afrivningskanten
  • Egnet lægerulleholder kan monteres enten på væggen eller direkte på sengen
  • Rullen indeholder cirka 130 afrivningsark
  • Fremstillet med punkt-til-punkt prægning
I en ny fremstillingsproces er de enkelte lag af cellulosekluden bundet sammen på mange punkter over hele overfladen. Dette skaber et stærkt bånd mellem lagene, hvilket gør dem meget rivefaste. Denne proces kombinerer fordelene ved en tyk aftørringsklud (stabilitet) med fordelene ved en flerlagsklud (høj sugeevne).
Tekniske data
Produkttype Papirrulle
Farve Hvid
Materiale Paper (Papir)
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Længde (metrisk) 50 m
Ply 2-ply
Mængde 9 Ruller/Pk.
Vægt (metrisk) 10.26 kg
Bredde (metrisk) 59 cm