Få mere at vide
ZVG™ zetMedica™ Miljøvenlige medicinske ruller
Artikelnummer. 17833545
Skift visning
Vægt (metrisk):
8.72 kg
10.94 kg
11.54 kg
12.77 kg
Bredde (metrisk):
39 cm
50 cm
55 cm
59 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) Bredde (metrisk)
17833545 8.72 kg 39 cm
17813525 10.94 kg 50 cm
17843545 11.54 kg 55 cm
17813545 12.77 kg 59 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17833545 Leverandør ZVG™ Leverandørnr. 1231401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00 DKK
    245.66 DKK / 6 ruller
    Spare 63.34 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse medicinske ruller lavet af genbrugsmateriale er perforerede og har prik-til-prik prægning, hvilket muliggør bæredygtig brug i medicinske applikationer.
  • Effektiv til hurtigt at klargøre lokalerne i plejeområdet til den næste patient
  • Vævet er blødt og meget absorberende
  • Materialet klæber ikke til huden, og absorberer straks fugt og fedt
  • Ruller er økonomisk anvendelige takket være deres perforering og forbliver altid rene ved afrivningskanten
  • Egnet lægerulleholder; kan enten monteres på væggen eller direkte på sengen
  • Fremstillet af genbrugsmateriale
  • Indeholder cirka 260 afrivningsark pr. rulle
  • Med punkt-til-punkt prægning
I en ny fremstillingsproces er de enkelte lag af cellulosekluden bundet sammen på mange punkter over hele overfladen. Dette skaber et stærkt bånd mellem lagene, hvilket gør dem meget rivefaste. Denne proces kombinerer fordelene ved en tyk aftørringsklud (stabilitet) med fordelene ved en flerlagsklud (høj sugeevne).
Tekniske data
Produkttype Papirrulle
Farve Hvid
Materiale Paper (Papir)
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Længde (metrisk) 100 m
Ply 2-ply
Mængde 6 ruller
Vægt (metrisk) 8.72 kg
Bredde (metrisk) 39 cm