Få mere at vide
ZVG™ ZetGigant™ Små toiletpapirruller
Artikelnummer. 17853545
Dimensioner (L x B):
8 x 8 cm
11 x 9,5 cm
110 x 95 cm
Materiale:
Genbrugsfiber
Syntetisk fiber
Ply:
2-lags
3-lags
Pakningsstørrelse:
72 ruller
Artikelnummer. 17853545
Brand: ZVG™ 1900904
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ZetGigant™ Tissue Toiletpapir i små ruller giver høj kvalitet og komfort. Med perforeret silkepapir og små ruller giver den nem håndtering.
ZVG™ tilbyder et udvalgt udvalg af voluminøse, absorberende og robuste toiletpapir. Det høje udbytte zetGigant™ roll , som sætter nye økonomiske standarder, beviser sin sande størrelse: sjældent genopfyldning, reducerede vedligeholdelsestider og konstant driftsberedskab.
  • Små ruller
  • Perforeret
  • Med eller uden blomsterdesign
  • Hver rulle indeholder 250 ark
Tekniske data
Produkttype Toiletpapir
Længde (engelsk) 43,3 tommer.
Længde (metrisk) 110 cm
Bredde (engelsk) 37,4 tommer
Bredde (metrisk) 95 cm
Materiale Syntetisk fiber
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 110 x 95 cm
Ply 3-lags