Få mere at vide
ZVG™ ZetGigant™ Små toiletpapirruller
Artikelnummer. 17833535
Skift visning
Dimensioner (L x B):
8 x 8 cm
11 x 9,5 cm
110 x 95 cm
Materiale:
Genbrugsfiber
Syntetisk fiber
Ply:
2-lags
3-lags
Pakningsstørrelse:
72 ruller
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale Ply unitSize
17833535 11 x 9,5 cm Genbrugsfiber 3-lags -
12661205 8 x 8 cm Genbrugsfiber 2-lags -
17873545 11 x 9,5 cm Genbrugsfiber 2-lags -
17853545 110 x 95 cm Syntetisk fiber 3-lags 72 ruller
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17833535 Leverandør ZVG™ Leverandørnr. 1900804
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ZetGigant™ Tissue Toiletpapir i små ruller giver høj kvalitet og komfort. Med perforeret silkepapir og små ruller giver den nem håndtering.
ZVG™ tilbyder et udvalgt udvalg af voluminøse, absorberende og robuste toiletpapir. Det høje udbytte zetGigant™ roll , som sætter nye økonomiske standarder, beviser sin sande størrelse: sjældent genopfyldning, reducerede vedligeholdelsestider og konstant driftsberedskab.
  • Små ruller
  • Perforeret
  • Med eller uden blomsterdesign
  • Hver rulle indeholder 250 ark
Tekniske data
Produkttype Toiletpapir
Længde (engelsk) 4,3''
Længde (metrisk) 11 cm
Bredde (engelsk) 3,7''
Bredde (metrisk) 9.5 cm
Materiale Genbrugsfiber
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 11 x 9,5 cm
Ply 3-lags