Få mere at vide
ZVG™ ZetGigant™ Store toiletpapirruller
Beskrivelse
ZVG™ tilbyder et udvalgt udvalg af voluminøse, absorberende og robuste toiletpapir. De zetGigant™ stor rulle demonstrerer sin sande størrelse ved at sætte nye økonomiske standarder: mindre hyppig genopfyldning, reduceret vedligeholdelsestid og konstant tilgængelighed.
- Præget og perforeret
- Velegnet til dispensere med en diameter på 26 eller 31 cm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Toiletpapir |
| Længde (engelsk) | 257 yd. |
| Længde (metrisk) | 235 m |
| Bredde (engelsk) | 3,6 tommer |
| Bredde (metrisk) | 9.2 cm |
| Materiale | Genbrugsfiber |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) | 26 cm |
| Ply | 2-ply |