Få mere at vide
ZVG™ zetForm™ Z-foldet håndklæde
Beskrivelse
Uanset om det er på kontorer, restauranter, værksteder, uddannelsesinstitutioner eller sundhedsfaciliteter, ZVG™ tilbyder passende og nøje koordinerede hygiejneprodukter til alle potentielle anvendelser. Disse hudvenlige zetForm™ sammenfoldede håndklæder tørrer hænderne hurtigt og pålideligt. Den særligt høje sugeevne af det robuste genbrugspapir og blødheden skaber et forfriskende toiletklima. Som følge heraf reduceres forbruget, og omkostningerne falder.
I en ny fremstillingsproces er de enkelte lag af tissuepapiret bundet sammen på mange punkter på tværs af hele overfladen. Dette skaber en samlet struktur, der er ekstremt rivefast. Denne proces kombinerer fordelene ved en tyk serviet (stabilitet) med fordelene ved et flerlags håndklæde (høj sugeevne).
- Blødt vævskvalitet
- Høj sugeevne
- Snævert foldet
- Præget
- Hygiejnisk håndtørring
- Med punkt-til-punkt prægning
Bemærk: De engangshåndklæder, der bruges i europæiske toiletter, er udstyret med forskelligt foldede dispensersystemer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndklæde |
| Længde (engelsk) | 9,4 tommer |
| Længde (metrisk) | 24 cm |
| Bredde (engelsk) | 9,4 tommer |
| Bredde (metrisk) | 24 cm |
| Materiale | Væv |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Emballagemængde | 3750 Håndklæder/Pk. |
| Ply | 2-ply |