Få mere at vide
ZVG™ zetForm™ W-foldede håndklæder
Artikelnummer. p-7249646
Ply:
2-lags
3-lags
Artikelnummer. 17883725
Brand: ZVG™ 1553201
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse foldede håndklæder med fuld udfoldningsfunktion er lavet af ufarvet tissuemateriale af høj kvalitet, der giver mulighed for hygiejnisk håndtørring. Deres prik-til-prik prægning adskiller dem fra andre produkter.
  • Hudvenlige foldede håndklæder tørrer hænderne hurtigt og pålideligt
  • Særlig høj sugeevne af ufarvet, robust genbrugsmateriale
  • Behagelige bløde vævskvaliteter skaber et forfriskende toiletklima
  • Hygiejnisk håndtørring
  • Med punkt-til-punkt prægning
  • Pakket i en kasse med 20 pakker, 160 ark pr. pakke
Bemærk: Toiletsystemer i europæiske toiletter er udstyret med forskelligt foldede engangshåndklæder.
Tekniske data
Produkttype Håndklæde
Længde (engelsk) 8,7 tommer
Længde (metrisk) 22 cm
Bredde (engelsk) 12,6''
Bredde (metrisk) 32 cm
Materiale Væv
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Emballagemængde 3200 ark (20x160 ark)
Ply 2-lags