Få mere at vide
ZVG™ zetForm™ W-foldede håndklæder
Ply:
2-lags
3-lags
Beskrivelse
- Hudvenlige foldede håndklæder tørrer hænderne hurtigt og pålideligt
- Særlig høj sugeevne af ufarvet, robust genbrugsmateriale
- Behagelige bløde vævskvaliteter skaber et forfriskende toiletklima
- Hygiejnisk håndtørring
- Med punkt-til-punkt prægning
Bemærk: Toiletsystemer i europæiske toiletter er udstyret med forskelligt foldede engangshåndklæder.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndklæde |
| Længde (engelsk) | 8,7 tommer |
| Længde (metrisk) | 22 cm |
| Bredde (engelsk) | 12,6'' |
| Bredde (metrisk) | 32 cm |
| Materiale | Væv |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Ply | 3-lags |