Få mere at vide
Newtex™ ZetexPlus™ 200-serien varmebestandige handsker
Artikelnummer. 15123415 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
14''
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
15123415 14'' 1 par
1 options
Artikelnummer. 15123415 Leverandør Newtex™ Leverandørnr. 8636410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.00 DKK
    1318.34 DKK / 1 par
    Spare 286.66 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Handsker er konstrueret af ZetexPlus™ Vermiculitbelagt glasfiberstof til beskyttelse mod temperaturer op til 1500 °F i længere perioder.
  • Vermiculitbelægning spreder varmen jævnt hen over handskens overflade
  • Belægning øger temperaturklassificeringen og slidstyrken markant
  • Premium uld liner
  • Dobbelt syet og forstærket
  • Uorganiske fibre vil ikke producere farlig afgasning
Tekniske data
Belægningsmateriale Vermiculit
Farve Tan
Materiale ZetexPlus Glasfiber stof
Størrelse Universel
Temperatur (engelsk) Max. 1500 °F (Udvidet), 2000 °F (Intermitterende)
Temperatur (metrisk) Maks 815 °C (forlænget), 1095 °C (intermitterende)
Til brug med (applikation) Ovn/ovndrift, varmebehandlingsfaciliteter og industrimiljøer med høj temperatur
Handske manchet stil Åben
Liner materiale Uld
Serie ZetexPlus™ 200
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 35.5 cm