Få mere at vide
ZVG™ ZetClean™ Visker Bowl™ Polytex™ Tør dispenserspande af
Description
Den fugtige Polytex™ servietter fra zetClean™ produktsortiment er uundværligt for renlighed på enhver arbejdsplads, især på arbejdspladser, hvor vand til håndrengøring ikke er let tilgængeligt. De Polytex™ servietter, gennemvædet i skånsomme rengøringsmidler, er velegnede til at fjerne fedtstoffer, klæbemidler, blæk, voks, kul, grafit, græspletter og endda genstridige forurenende stoffer, såsom tjære eller fedt. Takket være vitamin E og aloe vera er de særligt hudvenlige. Renseserviettene er pakket i en praktisk visker Bowl™ dispenserspand, der sikrer, at de fugtige rengøringsmidler forbliver effektive i lang tid og ikke tørrer ud.
- Servietter af høj kvalitet til alsidig brug
- Meget holdbar og fnugfri
- 100% polypropylen
- Opblødt i skånsomme rengøringsmidler
- Behagelig frisk appelsinduft
- Nem afrivning af perforering for bekvem brug
- Genlukkelig dispenserspand
- Særligt hudvenlig takket være E-vitamin og Aloe Vera
Specifications
Specifications
| Produkttype | Visker |
| Længde (engelsk) | 9,8 tommer |
| Længde (metrisk) | 25 cm |
| Bredde (engelsk) | 9,8'' |
| Bredde (metrisk) | 25 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Turkis knap |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |