Få mere at vide
ZVG™ ZetClean™ Visker Bowl™ Multitex™ Tør dispenserspande af
Artikelnummer. 17833675
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
17833675 Blå Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 17833675 Leverandør ZVG™ Leverandørnr. 50132000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00 DKK
    569.26 DKK / Pakke med 6
    Spare 47.74 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-11-2026
ZetClean™ Visker Bowl™ Multitex™ fugtige, perforerede rengøringsservietter er rivefaste, fnugfrie og kommer i en praktisk dispenserspand. Disse servietter har en orange duft.
Den fugtige Multitex™ servietter fra zetClean™ produktsortiment, gennemblødt i en speciel rengøringsopløsning og meget rivefast, er uundværlige for renlighed i værksteder og maskinparker. De er især ideelle til arbejdspladser, hvor umiddelbar adgang til vand til rengøring ikke er tilgængelig. De bløde, rivefaste viskoseservietter med tekstillignende egenskaber er beriget med E-vitamin og aloe vera, hvilket gør dem særligt skånsomme mod huden. De er velegnede til at fjerne olier, fedtstoffer, klæbemidler, tjære, fedt og meget mere.
  • Viscose, nonwoven servietter med tekstillignende egenskaber
  • Velegnet til våd og tør rengøring
  • Robust og fnugfri
  • Rivefast
  • Gennemblødt i en skånsom rengøringsopløsning
  • Behagelig frisk appelsinduft
  • Nem afrivningsperforering for bekvem brug
  • Genlukkelig dispenserspand
  • 72 servietter pr. spand
  • Særligt hudvenlig
Tekniske data
Produkttype Visker
Længde (engelsk) 9,8 tommer
Længde (metrisk) 25 cm
Bredde (engelsk) 9,8''
Bredde (metrisk) 25 cm
Materiale Polypropylen, viskose, bomuld
Farve Blå