Få mere at vide
Zerumbone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zerumbone |
| CAS | 471-05-6 |
| Molekylær formel | C15H22O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2E,6E,10E)-2,6,9,9-Tetramethyl-2,6,10-cycloundecatrien-1-one, (E,E,E)-2,6,9,9-Tetramethyl-2,6,10-cycloundecatrien-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O/c1-12-6-5-7-13(2)14(16)9-11-15(3,4)10-8-12/h7-9,11H,5-6,10H2,1-4H3/b11-9+,12-8+,13-7- |
| SMIL | C\C\1=C/CC(C)(C)\C=C\C(=O)\C(=C/CC1)\C |
| IUPAC navn | (2Z,6E,10E)-2,6,9,9-tetramethylcycloundeca-2,6,10-trien-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.33 |
| Formel vægt | 218.1671 |