Få mere at vide
SI Analytics™ Nulpunktsløsning til iltelektroder
Artikelnummer. 10788821 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Ilt elektroder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10788821 Ilt elektroder Hver
1 options
Artikelnummer. 10788821
Leverandør: SI Analytics™ 285138287
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til iltelektroder, modeller OX 1100 og OX 1100+
  • Til iltelektroder OX 1100/OX 1101
  • Leveres i ampuller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Leveres i 60 ampuller
Til brug med (udstyr) Ilt elektroder