Få mere at vide
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit, uden kompetente celler
Artikelnummer. 15391527
Skift visning
Mængde:
10 reaktioner
25 reaktioner
Conditionnement:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Conditionnement
15391527 10 reaktioner -
11596885 25 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15391527 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 451245
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2700.00 DKK
    2483.65 DKK / 1 sæt
    Spare 216.35 DKK
    8% Slukket
Afficher toutes les promotions
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Lineariseret og topoisomerase I-aktiveret ™pCR Blunt II-TOPO vektor, Saltopløsning, dNTP'er, Kontrolskabelon, M13 frem- og omvendt primere, Sterilt vand
Indeholder Zero Blunt TOPO vektor indeholdende ccd B-genet til positiv selektion, der kun tillader vækst af plasmidvektorer med rekombinanter. Resistent over for Kanamycin (KanR) og Zeocin™ (ZeoR).
pCRBlunt II-TOPO vektor: designet til korrekturlæsning af
polymeraser pCRBlunt II-TOPO vektor er designet til at klone stumpendede PCR-produkter genereret af termostabile korrekturlæsepolymeraser som f.eks. Platinum™Pfx DNA polymerase. pCRBlunt II-TOPO vektor indeholder:
  • EcoRI-steder, der flankerer PCR-produktets indsættelsessted for nem udskæring af indsættelser
  • Kanamycin og Zeocin resistensgener til dit valg af selektion i E. coli
  • SP6-promotor/primersted til in vitro RNA-transkription og sekventering
  • M13 fremadgående og omvendte primersteder til sekventering eller PCR-screening
pCRBlunt II-TOPO klonselektion pCRBlunt
II-TOPO giver mulighed for direkte selektion af rekombinanter via afbrydelse af det dødelige E. coli -gen, ccd B. Vektoren indeholder ccd B-genet fusioneret til C-terminalen af LacZα fragment. Ligering af et stumpende PCR-produkt forstyrrer ekspression af LacZα - ccd B-genfusion, der kun tillader vækst af positive rekombinanter efter transformation. Celler, der indeholder ikke-rekombinant vektor, dræbes ved udpladning. Derfor er blå/hvid screening ikke påkrævet.
Forenklet TOPO-baseret kloning
ved hjælp af TOPO kloningsteknologi, er der ikke behov for PCR-primere indeholdende specifikke sekvenser, post-PCR procedurer, vektorpræparation eller andre tidskrævende DNA-manipulationstrin. Bare tilføj din PCR-reaktion direkte til den medfølgende topoisomerase-ladede vektor, inkuber 5 minutter og transformer E. coli -kompetente celler.
Effektiv kloning Med
op til 95 % af klonerne, der bærer den ønskede indsats, kan du screene færre kloner, hvilket sparer dig tid og penge. pCRBlunt II-TOPO vektor, der bruges i dette sæt, leveres med dødeligt ccd B-gen til effektiv udvælgelse af stumpendede PCR-rekombinante produkter genereret af termostabile korrekturlæsningspolymeraser.
Standarden inden for kloning
Når det kommer til kloning, TOPO™ kloningsteknologi har været en pålidelig partner for tusindvis af videnskabsmænd i over ti år. Hurtig, nem at bruge og effektiv, TOPO™ kloning er blevet anvendt på mange forskellige vektorer til en bred vifte af anvendelser.
Zero Blunt TOPO PCR Cloning Kit
muligheder Zero Blunt TOPO PCR-kloningskit til direkte indsættelse af stumpendede PCR-produkter i en plasmidvektor kan købes med en række kompetente celler, der giver forskellige fordele afhængigt af dine behov Generel kloning:
TOP10 celler (kat. nr. K2800-20, K2800-40)
Højeffektiv kloning: TOP10 Electrocomp™ Celler (kat. nr. K2860-01, K2860-40)
Generel kloning, bakteriofag T1-resistens: DH5α -T1R (kat. nr. K2820-20, K2820-40)
Hurtig vækst: Mach1™ -T1R Kemisk Kompetent E. Coli (Kat. Nr. K2830-20)
Giv din egen: for fleksibilitet og for at spare penge (kat. nr. 450254)
En version af sættet, der indeholder en PureLink™ Quick Plasmid Miniprep Kit (Kat. nr. K2800-02) til brug i isolering af rent, sekventeringsklar, rekombinant plasmid er også tilgængeligt.
  • Hurtigt og nemt: gå fra PCR til kloner på kun tre trin og på så lidt som 5 minutter hands-on tid
  • Effektiv: opnå op til 95% kloner med korrekt indsættelse
  • Bevist: pålidelig ydeevne i over et årti med over 4.000 citater
  • Simpelt: ingen ligase, post-PCR procedurer eller PCR-primere indeholdende specifikke sekvenser er påkrævet
  • Vektor: pCR ™Blunt II-TOPO vektor: indeholder ccd B-genet, hvilket muliggør direkte selektion af rekombinanter
  • Kloningsmetode: TOPO kloning: Topoisomerase –I-baseret, 5-minutters ligering af stumpendede PCR-produkter amplificeret med korrekturlæsende termostabile polymeraser
  • Kompetente celler: Forskellige muligheder: vælg mellem sæt med enten generelle, højeffektive, bakteriofag T1-resistente, hurtigtvoksende kompetente celler (fås separat) eller brug dine egne
  • Antibiotikaresistens: Ampicillin (AmpR), Kanamycin (KanR)
Kloning, PCR Kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antibiotikaresistens bakteriel Kanamycin (KanR), Zeocin™ (ZeoR)
Kloningsmetode Stump TOPO™
Indhold og opbevaring Boks 1:
• Lineariseret og topoisomerase I-aktiveret pCR ™Blunt II-TOPO™ vektor
• Saltopløsning
• dNTP'er
• Kontrol skabelon
• M13 frem og tilbage primere
• Sterilt vand
Opbevares ved -5 til -30 °C.
Alle reagenser er stabile i 6 måneder, når de opbevares korrekt.
Format Sæt
Til brug med (applikation) Kloning af stumpendede PCR-produkter
Inkluderer Lineariseret og topoisomerase I-aktiveret pCR ™Blunt II-TOPO™ vektor; Saltopløsning; dNTP'er; Kontrol skabelon; M13 frem og tilbage primere; Sterilt vand
Produktlinje TOPO
Produkttype PCR-kloningskit
Promotor SP6
Mængde 10 reaktioner
Vektor TOPO Kloning af vektorer
Afficher plus Afficher moins
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.