Få mere at vide
Zeranol (mixture of isomers) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319721
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319721 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30319721 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17948000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zeranol
CAS 55331-29-8
Analyt- eller komponentnavne Zeranol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H26 O5
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-2-Benzoxacyclotetradecin-1-one, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-decahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-, Zeranol (racemic)
InChI formel InChI=1S/C18H26O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,14,19-21H,2-9H2,1H3
SMIL CC1CCCC(O)CCCCCc2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
IUPAC navn 7,15,17-trihydroxy-11-methyl-12-oxabicyclo[12.4.0]octadeca-1(14),15,17-trien-13-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 322.4
Mængde 1 ml
Formel vægt 322.178 g/mol