Få mere at vide
Zeranol (mixture of isomers) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zeranol |
| CAS | 55331-29-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Zeranol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H26 O5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1H-2-Benzoxacyclotetradecin-1-one, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-decahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-, Zeranol (racemic) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h10-12,14,19-21H,2-9H2,1H3 |
| SMIL | CC1CCCC(O)CCCCCc2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1 |
| Vis mere |