Få mere at vide
ZEOsphere™ ZEOsphere™
Artikelnummer. 30049028
Skift visning
Porestørrelse:
100Å
120 Å
300Å
Fase:
C18 Funktionaliseret
C4 Funktionaliseret
C8 Funktionaliseret
DIOL funktionaliseret
NH2 funktionaliseret
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Fase Mængde
30049028 100Å DIOL funktionaliseret 100 g
30049004 100Å C8 Funktionaliseret 100 g
30048994 100Å C8 Funktionaliseret 500 g
30049016 100Å C8 Funktionaliseret 1 kg
30048964 100Å C18 Funktionaliseret 100 g
30049019 100Å C18 Funktionaliseret 500 g
30049027 100Å C18 Funktionaliseret 1 kg
30048993 100Å DIOL funktionaliseret 500 g
30048979 100Å DIOL funktionaliseret 1 kg
30049008 120 Å C8 Funktionaliseret 100 g
30048980 120 Å C8 Funktionaliseret 500 g
30048998 120 Å C8 Funktionaliseret 1 kg
30049012 120 Å C18 Funktionaliseret 100 g
30048996 120 Å C18 Funktionaliseret 500 g
30049023 120 Å C18 Funktionaliseret 1 kg
30048977 120 Å DIOL funktionaliseret 100 g
30048969 120 Å DIOL funktionaliseret 500 g
30049018 120 Å DIOL funktionaliseret 1 kg
30048981 120 Å NH2 funktionaliseret 100 g
30049032 120 Å NH2 funktionaliseret 500 g
30049011 120 Å NH2 funktionaliseret 1 kg
30049001 300Å C4 Funktionaliseret 1 kg
30048951 300Å C4 Funktionaliseret 500 g
30048986 300Å C4 Funktionaliseret 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 30049028 Leverandør ZEOsphere™ Leverandørnr. 302061
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4450.00 DKK
    3903.04 DKK / 100g
    Spare 546.96 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
ZEOsphere™ er en sfærisk kromatografisk silicagel med høj renhed og høj ydeevne, ideel til højtydende oprensninger og separationer med høj opløsning, tilgængelig med 10μ m porer med partikelstørrelser 100 A, 120 A og 300 A og funktionaliserede formater (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
  • Højtydende sfærisk silicagel
  • Høj renhed
  • Schweizisk nøjagtighed og konsistens
  • Fremragende batch til batch reproducerbarhed
  • ISO Certificering
  • Bredt udvalg af funktionaliseringsmuligheder
  • Høj kemisk og mekanisk stabilitet
  • 100 A, 120 A og 300 A porestørrelser tilgængelige
  • 10μ m partikelstørrelse
  • Velegnet til medium til højt tryk
  • Høj belastningsevne
  • Uovertruffen service og support
  • Mulighed for udvalg af pakkestørrelser
  • Velegnet til tyngdekraft, flash og proces
Tekniske data
Partikelstørrelse 10 μm
Porestørrelse 100Å
Teknik Kromatografi
Mængde 100 g
Produkttype Silikagel
Materiale Silica Gel
Fase DIOL funktionaliseret
Partikelform Kugleformet