Få mere at vide
ZEOsphere™
Beskrivelse
- Højtydende sfærisk silicagel
- Høj renhed
- Schweizisk nøjagtighed og konsistens
- Fremragende batch til batch reproducerbarhed
- ISO Certificering
- Bredt udvalg af funktionaliseringsmuligheder
- Høj kemisk og mekanisk stabilitet
- 100 A, 120 A og 300 A porestørrelser tilgængelige
- 10μ m partikelstørrelse
- Velegnet til medium til højt tryk
- Høj belastningsevne
- Uovertruffen service og support
- Mulighed for udvalg af pakkestørrelser
- Velegnet til tyngdekraft, flash og proces
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 10 μm |
| Porestørrelse | 100Å |
| Teknik | Kromatografi |
| Mængde | 100 g |
| Produkttype | Silikagel |
| Materiale | Silica Gel |
| Fase | C18 Funktionaliseret |
| Partikelform | Kugleformet |