Få mere at vide
ZEOprep™ SH (Thiol) Funktionaliseret
Artikelnummer. p-200108391 Shop alle Zeochem produkter
:
1 kg
100 g
5 kg
500 g
Artikelnummer. 30049030
Brand: ZEOprep 300178
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ZEOprep™ er et emballagemateriale, der giver hurtige, effektive og reproducerbare adskillelser. THIOL Uregelmæssig formet silicagel bruges i gravitations-, flash- og mellemtrykskromatografi. THIOL-liganden gør et ionbyttermateriale egnet til svage anion-interaktioner.
  • SH (Thiol) funktionaliseret til ionbytningsseparationer
  • Idé til svage anionapplikationer
  • Uregelmæssig amorf silicagel
  • Høj renhed
  • europæisk fremstilling
  • Schweizisk nøjagtighed og konsistens
  • Fremragende batch til batch reproducerbarhed
  • ISO Certificering
  • Høj kemisk og mekanisk stabilitet
  • Smal partikelstørrelsesfordeling
  • 20 til 500μ m partikelstørrelsesområde
  • Fås i 60 A eller 90 A porestørrelse
  • Høj belastningsevne
  • Mulighed for udvalg af pakkestørrelser
  • Velegnet til gravitation, flash, prep og processkala
Tekniske data
Partikelstørrelse 40 til 63μ m
Porestørrelse 60Å
Teknik Kromatografi
Mængde 1 kg
Type Silica Gel
Materiale Silica Gel
Fase SH (Thiol) Funktionaliseret
Partikelform Uregelmæssig