Få mere at vide
ZEOprep™ SH (Thiol) Funktionaliseret
Shop alle Zeochem produkter
:
1 kg
100 g
5 kg
500 g
Beskrivelse
- SH (Thiol) funktionaliseret til ionbytningsseparationer
- Idé til svage anionapplikationer
- Uregelmæssig amorf silicagel
- Høj renhed
- europæisk fremstilling
- Schweizisk nøjagtighed og konsistens
- Fremragende batch til batch reproducerbarhed
- ISO Certificering
- Høj kemisk og mekanisk stabilitet
- Smal partikelstørrelsesfordeling
- 20 til 500μ m partikelstørrelsesområde
- Fås i 60 A eller 90 A porestørrelse
- Høj belastningsevne
- Mulighed for udvalg af pakkestørrelser
- Velegnet til gravitation, flash, prep og processkala
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 40 til 63μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Teknik | Kromatografi |
| Mængde | 5 kg |
| Type | Silica Gel |
| Materiale | Silica Gel |
| Fase | SH (Thiol) Funktionaliseret |
| Partikelform | Uregelmæssig |