Få mere at vide
ZEOprep™ NH2 funktionaliseret
Artikelnummer. 30048997 Shop alle Zeochem produkter
Skift visning
:
1 kg
100 g
5 kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
30048997 1 kg
30048973 5 kg
30048962 100 g
30048955 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30048997 Leverandør ZEOprep Leverandørnr. 300185
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ZEOprep™ er et emballagemateriale, der giver hurtige, effektive og reproducerbare adskillelser. NH2 Uregelmæssig formet silicagel bruges i gravitations-, flash- og mellemtrykskromatografi. NH2-ligand giver silicaen en medium polær overflade, ideel til scavenger-applikationer.
  • NH2/Amino funktionaliseret medium polær overflade
  • Ideel til kulhydrater og N2-holdige heterocykler og aminer
  • Uregelmæssig amorf silicagel
  • Høj renhed
  • europæisk fremstilling
  • Schweizisk nøjagtighed og konsistens
  • Fremragende batch til batch reproducerbarhed
  • ISO Certificering
  • Høj kemisk og mekanisk stabilitet
  • Smal partikelstørrelsesfordeling
  • 20 til 500μ m partikelstørrelsesområde
  • Fås i 60 A eller 90 A porestørrelse
  • Høj belastningsevne
  • Mulighed for udvalg af pakkestørrelser
  • Velegnet til gravitation, flash, prep og processkala
Tekniske data
Partikelstørrelse 40 til 63μ m
Porestørrelse 60Å
Teknik Kromatografi
Mængde 1 kg
Type Silica Gel
Materiale Silica Gel
Fase NH2 funktionaliseret
Partikelform Uregelmæssig