Beskrivelse
- NH2/Amino funktionaliseret medium polær overflade
- Ideel til kulhydrater og N2-holdige heterocykler og aminer
- Uregelmæssig amorf silicagel
- Høj renhed
- europæisk fremstilling
- Schweizisk nøjagtighed og konsistens
- Fremragende batch til batch reproducerbarhed
- ISO Certificering
- Høj kemisk og mekanisk stabilitet
- Smal partikelstørrelsesfordeling
- 20 til 500μ m partikelstørrelsesområde
- Fås i 60 A eller 90 A porestørrelse
- Høj belastningsevne
- Mulighed for udvalg af pakkestørrelser
- Velegnet til gravitation, flash, prep og processkala
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 40 til 63μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Teknik | Kromatografi |
| Mængde | 5 kg |
| Produkttype | Silica Gel |
| Materiale | Silica Gel |
| Fase | NH2 funktionaliseret |
| Partikelform | Uregelmæssig |