Få mere at vide
ZEOprep™ Diol funktionaliseret
Artikelnummer. 30049002 Shop alle Zeochem produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30049002 5 kg -
30048965 100 g 100g
30049026 1 kg -
30048949 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30049002 Leverandør ZEOprep Leverandørnr. 302091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35650.00 DKK
    33733.71 DKK / 5kg
    Spare 1916.29 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
ZEOprep™ er et emballagemateriale, der giver hurtige, effektive og reproducerbare adskillelser. Diol funktionaliseret Irregulær formet silicagel bruges i gravitations-, flash- og mellemtrykskromatografi. DIOL-liganden resulterer i en mindre polær overflade end blottet silica.
  • DIOL funktionaliseret til overflade med lav polaritet
  • Ideel til lipidapplikationer
  • Velegnet til SFC Irregular Amorphous Silica Gel
  • Høj renhed
  • europæisk fremstilling
  • Schweizisk nøjagtighed og konsistens
  • Fremragende batch til batch reproducerbarhed
  • ISO Certificering
  • Høj kemisk og mekanisk stabilitet
  • Smal partikelstørrelsesfordeling
  • 20 til 500μ m partikelstørrelsesområde
  • Fås i 60 A eller 90 A porestørrelse
  • Høj belastningsevne
  • Mulighed for udvalg af pakkestørrelser
  • Velegnet til gravitation, flash, prep og processkala
Tekniske data
Partikelstørrelse 40 til 63μ m
Porestørrelse 60Å
Teknik Kromatografi
Mængde 5 kg
Produkttype Silikagel
Materiale Silica Gel
Fase DIOL funktionaliseret
Partikelform Uregelmæssig