Få mere at vide
ZEOprep™ Diol funktionaliseret
Artikelnummer. 30048965 Shop alle Zeochem produkter
Skift visning
1 kg
100 g
5 kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
30048965 100 g
30049026 1 kg
30048949 500 g
30049002 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30048965 Leverandør ZEOprep Leverandørnr. 300186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1865.00 DKK
    1708.98 DKK / 100g
    Spare 156.02 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
ZEOprep™ er et emballagemateriale, der giver hurtige, effektive og reproducerbare adskillelser. Diol funktionaliseret Irregulær formet silicagel bruges i gravitations-, flash- og mellemtrykskromatografi. DIOL-liganden resulterer i en mindre polær overflade end blottet silica.
  • DIOL funktionaliseret til overflade med lav polaritet
  • Ideel til lipidapplikationer
  • Velegnet til SFC Irregular Amorphous Silica Gel
  • Høj renhed
  • europæisk fremstilling
  • Schweizisk nøjagtighed og konsistens
  • Fremragende batch til batch reproducerbarhed
  • ISO Certificering
  • Høj kemisk og mekanisk stabilitet
  • Smal partikelstørrelsesfordeling
  • 20 til 500μ m partikelstørrelsesområde
  • Fås i 60 A eller 90 A porestørrelse
  • Høj belastningsevne
  • Mulighed for udvalg af pakkestørrelser
  • Velegnet til gravitation, flash, prep og processkala
Tekniske data
Partikelstørrelse 40 til 63μ m
Porestørrelse 60Å
Teknik Kromatografi
Mængde 100 g
Produkttype Silica Gel
Materiale Silica Gel
Fase DIOL funktionaliseret
Partikelform Uregelmæssig