Få mere at vide
ZEOprep™ Klassisk, bar silica
Artikelnummer. p-200108386 Shop alle Zeochem produkter
:
60Å , 25 til 40μ m, 1 kg
60Å , 25 til 40μ m, 5 kg
60Å , 40 til 63μ m, 1 kg
60Å , 40 til 63μ m, 5 kg
60Å , 60 til 200μ m, 1 kg
60Å , 60 til 200μ m, 5 kg
60Å 200 til 500μ m, 1 kg
60Å 200 til 500μ m, 5 kg
90Å , 40 til 63μ m, 1 kg
90Å , 40 til 63μ m, 5 kg
90Å , 60 til 200μ m, 1 kg
90Å , 60 til 200μ m, 5 kg
Artikelnummer. 30048995
Brand: ZEOprep 302097
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ZEOprep™ er et emballagemateriale, der giver hurtige, effektive og reproducerbare adskillelser. ZEOprep uregelmæssig formet silicagel har en overflade med høj polaritet og er ideel til konventionelle applikationer velegnet til gravitations-, flash- og mellemtrykskromatografi.
  • Standard fugtindhold på 2 til 4 %
  • Uregelmæssig amorf silicagel
  • Høj renhed
  • europæisk fremstilling
  • Schweizisk nøjagtighed og konsistens
  • Fremragende batch til batch reproducerbarhed
  • ISO Certificering
  • Høj kemisk og mekanisk stabilitet
  • Smal partikelstørrelsesfordeling
  • 20 til 500μ m partikelstørrelsesområde
  • Fås i 60 A eller 90 A porestørrelse
  • Høj belastningsevne
  • Mulighed for udvalg af pakkestørrelser
  • Velegnet til gravitation, flash, prep og processkala
Tekniske data
Partikelstørrelse 40 til 63μ m
Porestørrelse 60Å
Teknik Kromatografi
Grad Fugtindhold 2 til 4 %
Mængde 5 kg
Type Silica Gel
Materiale Silica Gel
Fase Bare silica
Partikelform Uregelmæssig