Beskrivelse
- Standard fugtighedsindhold på 2 til 4%
- Uregelmæssig amorf silica-gel
- Høj Renhed
- Europæisk produktion
- Schweizisk nøjagtighed og konsistens
- Fremragende batch-til-batch reproducerbarhed
- ISO Certificering
- Høj kemisk og mekanisk stabilitet
- Smal partikelstørrelsesfordeling
- Partikelstørrelsesområdet 20 til 500 μm
- Fås i 60 A eller 90 A porestørrelse
- Høj belastningsevne
- Udvalg af tilgængelige pakkestørrelser
- Egnet til tyngdekraft, flash, prep og processkala
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 40 to 63 μm |
| Porestørrelse | 60 Å |
| Teknik | Chromatography |
| Grad | Moisture Content 2% to 4% |
| Mængde | 25 kg |
| Produkttype | Silica Gel |
| Materiale | Silica Gel |
| Fase | Bare Silica |
| Partikelform | Irregular |