Få mere at vide
ZEOprep™ Klassisk, (ACT ) Fugtindhold< 1 %
Artikelnummer. 30048960 Shop alle Zeochem produkter
:
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 30048960
Brand: ZEOprep 302100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
ZEOprep™ er et emballagemateriale, der giver hurtige, effektive og reproducerbare adskillelser. Uregelmæssig formet silicagel bruges i gravitations-, flash- og mellemtrykskromatografi. At have et fugtindhold på< 1% gør den ideel til fugtfølsomme applikationer.
  • Meget lavt fugtindhold (< 1 %)
  • Perfekt til fugtfølsomme applikationer
  • Uregelmæssig amorf silicagel
  • Høj renhed
  • europæisk fremstilling
  • Schweizisk nøjagtighed og konsistens
  • Fremragende batch til batch reproducerbarhed
  • ISO Certificering
  • Høj kemisk og mekanisk stabilitet
  • Smal partikelstørrelsesfordeling
  • 20 til 500μ m partikelstørrelsesområde
  • Fås i 60 A eller 90 A porestørrelse
  • Høj belastningsevne
  • Mulighed for udvalg af pakkestørrelser
  • Velegnet til gravitation, flash, prep og processkala
Tekniske data
Partikelstørrelse 35 til 70μ m
Porestørrelse 60Å
Teknik Kromatografi
Grad Fugtindhold< 1 %
Mængde 5 kg
Type Silica Gel
Materiale Silica Gel
Fase Bare silica
Partikelform Uregelmæssig