Få mere at vide
ZEOprep™ C18 Funktionaliseret
Artikelnummer. 30049024 Shop alle Zeochem produkter
Skift visning
Porestørrelse:
60Å
90Å
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5kg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Mængde Pakningsstørrelse
30049024 60Å 1 kg -
30049031 60Å 5 kg 5kg
30048957 60Å 100 g 100g
30049006 90Å 500 g -
30048950 90Å 5 kg -
30048971 90Å 100 g 100g
30049017 90Å 1 kg 1kg
30048967 60Å 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30049024 Leverandør ZEOprep Leverandørnr. 300191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9965.00 DKK
    9183.72 DKK / 1kg
    Spare 781.28 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
ZEOprep™ er et emballagemateriale, der giver hurtige, effektive og reproducerbare adskillelser. C18 funktionaliseret uregelmæssig formet silicagel bruges i gravitations-, flash- og mellemtrykskromatografi. C18-liganden giver silicaen en ikke-polær overflade, ideel til lægemidler og mere.
  • C18 funktionaliseret til RP-applikationer
  • Uregelmæssig amorf silicagel
  • Høj renhed
  • europæisk fremstilling
  • Schweizisk nøjagtighed og konsistens
  • Fremragende batch til batch reproducerbarhed
  • ISO Certificering
  • Høj kemisk og mekanisk stabilitet
  • Smal partikelstørrelsesfordeling
  • 20 til 500μ m partikelstørrelsesområde
  • Fås i 60 A eller 90 A porestørrelse
  • Høj belastningsevne
  • Mulighed for udvalg af pakkestørrelser
  • Velegnet til gravitation, flash, prep og processkala
Tekniske data
Partikelstørrelse 40 til 63μ m
Porestørrelse 60Å
Teknik Kromatografi
Mængde 1 kg
Produkttype Silikagel
Materiale Silica Gel
Fase C18 Funktionaliseret
Partikelform Uregelmæssig