Få mere at vide
ZEOprep™ C18 Funktionaliseret
Artikelnummer. 30048971 Shop alle Zeochem produkter
:
60Å , 1 kg
60Å , 100 g
60Å , 5 kg
60Å 500 g
90Å , 1 kg
90Å , 100 g
90Å , 5 kg
90Å 500 g
Artikelnummer. 30048971
Brand: ZEOprep 300175
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ZEOprep™ er et emballagemateriale, der giver hurtige, effektive og reproducerbare adskillelser. C18 funktionaliseret uregelmæssig formet silicagel bruges i gravitations-, flash- og mellemtrykskromatografi. C18-liganden giver silicaen en ikke-polær overflade, ideel til lægemidler og mere.
  • C18 funktionaliseret til RP-applikationer
  • Uregelmæssig amorf silicagel
  • Høj renhed
  • europæisk fremstilling
  • Schweizisk nøjagtighed og konsistens
  • Fremragende batch til batch reproducerbarhed
  • ISO Certificering
  • Høj kemisk og mekanisk stabilitet
  • Smal partikelstørrelsesfordeling
  • 20 til 500μ m partikelstørrelsesområde
  • Fås i 60 A eller 90 A porestørrelse
  • Høj belastningsevne
  • Mulighed for udvalg af pakkestørrelser
  • Velegnet til gravitation, flash, prep og processkala
Tekniske data
Partikelstørrelse 40 til 63μ m
Porestørrelse 90Å
Teknik Kromatografi
Mængde 100 g
Type Silica Gel
Materiale Silica Gel
Fase C18 Funktionaliseret
Partikelform Uregelmæssig