Få mere at vide
Zeolit ZSM-5, ammonium
Artikelnummer. 15452517
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452517 25 g 25g
15462517 100 g 100g
15472517 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045880.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1318-02-1 | Al2O5Si | 162,043 g/mol
Zeolit ZSM-5 bruges til kulbrinteisomerisering, alkylering af kulbrinter og som katalysatorunderstøtning. Anvendes til fremstilling af rengøringsmidler til applikationer til fjernelse af hårdhed. Det bruges også som lugtkontrol, industrielle absorbenter, industrielle fyldstoffer, gasabsorption, jordrensning, spildevandsfiltrering, flokkuleringsmiddel, dyrefoder, hydroponics, molekylsigter, tørremidler, letbeton, akustik og keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Zeolit ZSM-5 bruges til kulbrinteisomerisering, alkylering af kulbrinter og som katalysatorunderstøtning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1318-02-1
Molekylær formel Al2O5Si
Molekylvægt (g/mol) 162.043
MDL nummer MFCD00132601
InChI nøgle HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
PubChem CID 9942228
IUPAC navn dioxosilan; oxo(oxoalumanyloxy)aluminium
SMIL O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zeolite ZSM-5, ammonium
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.