Få mere at vide
Zeolit ZSM-5, ammonium
Description
Zeolit ZSM-5 bruges til kulbrinteisomerisering, alkylering af kulbrinter og som katalysatorunderstøtning. Anvendes til fremstilling af rengøringsmidler til applikationer til fjernelse af hårdhed. Det bruges også som lugtkontrol, industrielle absorbenter, industrielle fyldstoffer, gasabsorption, jordrensning, spildevandsfiltrering, flokkuleringsmiddel, dyrefoder, hydroponics, molekylsigter, tørremidler, letbeton, akustik og keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Zeolite ZSM-5 |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |