Få mere at vide
Zeolit ZSM-5, ammonium
Artikelnummer. 15432517
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432517 100 g 100g
15422517 25 g 25g
15442517 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045879.22
 Begrænset vare
På lager
Bruges i hydrocarbonisomerisering, alkylering af kulbrinter og som katalysatorstøtte. | CAS: 1318-02-1 | Al2O5Si | 162,043 g/mol
Zeolit ZSM-5 bruges til carbonhydridisomerisering, alkylering af carbonhydrider, og som katalysatorunderstøttelse anvendes Zeolit ZSM-5 i carbonhydridisomerisering, alkylering af carbonhydrider. Det bruges også som katalysatorunderstøtning. For eksempel aflejres kobber på zeolitten og anvendes til fremstilling af acetaldehyd ud fra ethanol ved oxidation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1318-02-1
Molekylær formel Al2O5Si
Molekylvægt (g/mol) 162.043
MDL nummer MFCD00132601
InChI nøgle HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
PubChem CID 9942228
IUPAC navn dioxosilan; oxo(oxoalumanyloxy)aluminium
SMIL O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zeolite ZSM-5
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Emballage Plastflaske