Få mere at vide
Zeolit Y, natrium
Artikelnummer. 15422477
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422477 500 g 500g
15402477 25 g 25g
15412477 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045862.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1318-02-1 | Al2O5Si | 162,043 g/mol
Zeolit Y er et nyttigt metalaluminiumsilicat til proteomikforskning. Det bruges som en krakningskatalysator i katalytiske krakningsenheder i olieraffinaderier til at omdanne højtkogende fraktioner af råolie til mere værdifuld benzin, diesel og andre produkter. Det bruges også som en molekylsigte og som adsorbent af en lang række kationer, såsom Na+, K+, Ca2+, Mg2+ og andre. Zeolit bruges til udvikling af en række bioreaktoranordninger og til bestemmelse af serumtriglycerider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Zeolit Y bruges som krakningskatalysator i katalytiske krakningsenheder i olieraffinaderier til at omdanne højtkogende fraktioner af råolie til mere værdifuld benzin, diesel og andre produkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1318-02-1
Molekylær formel Al2O5Si
Molekylvægt (g/mol) 162.043
MDL nummer MFCD00132601
InChI nøgle HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolinite, montmorillonite aluminum pillared clay, silica-alumina catalyst support, grade 135, aidplusocma, bactekillermb, fiberfrax™, bactekillerbm101a, bactekillerbm102a, bactekillerbm501a, kaolinite, natural
PubChem CID 9942228
IUPAC navn dioxosilan; oxo(oxoalumanyloxy)aluminium
SMIL O=[Al]O[Al]=O.O=[Si]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zeolite Y, sodium
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.