Få mere at vide
Zeolit Y, brint
Beskrivelse
Zeolit Y bruges som krakningskatalysator i katalytiske krakningsenheder i olieraffinaderier til at omdanne højtkogende fraktioner af råolie til mere værdifuld benzin, diesel og andre produkter. Anvendes til fremstilling af rengøringsmidler til applikationer til fjernelse af hårdhed. Det bruges også som lugtkontrol, industrielle absorbenter, industrielle fyldstoffer, gasabsorption, jordrensning, spildevandsfiltrering, flokkuleringsmiddel, dyrefoder, hydroponics, molekylsigter, tørremidler, letbeton, akustik og keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zeolite Y |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |